Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-AGPAT6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: AGPAT6 (1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se rappeler de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl 100 µl PIEAPA116961
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène AGPAT6
Nom de l'antigène 1-Acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 6
Réactivité Mouse, Primates, Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype none
Western Blot Yes
Antigen synonyms LPAATZ, 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase zeta, 1-AGP Acyltransferase 6, 1-AGP, AGPAT6, Glycerol-3-Phosphate Acyltransferase 6, TSARG7, EC 2.3.1.51, Testis spermatogenesis apoptosis-related protein 7
Immunogen Synthetic peptide
Storage Buffer Tris glycine with 0,15M NaCl and 0,05% Sodium azide
Température de stockage Cool
Shipping Temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité