Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Goat Anti-Mouse IgG F(ab')2 Polyclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
Secondary Goat Anti-IgG F(ab')2 Reacts with Mouse
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Epitope: F(ab')2
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
2 mg 2 mg ROCK610-1004
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène IgG F(ab')2
Nom de l'antigène IgG F(ab')2
Réactivité Mouse
Conjugaison TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Secondary
Hôte Goat
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Gel shift Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Neutralisation Yes
Mesures de concentration 2,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Format Antibody fraction
Cross adsorption non
Immunogen Mouse IgG F(ab')2 fragment
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form Lyophilized
Storage buffer 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Température de stockage Cool
Shipping temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité