Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-SRPK1 Rabbit polyclonal antibody APC (Allophycocyanin)
Fournisseur: US Biological
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500; Immunochemistry: 1:50-1:100
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: SRPK1 (SRSF protein kinase 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
200 µl 200 µl USBIS6570-76A-APC
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène SRPK1
Nom de l'antigène SRSF protein kinase 1
Réactivité Human
Conjugaison APC (Allophycocyanin)
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Epitope N-terminal
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
Température de stockage Cool
Shipping temperature Ice
Tested applications Fluoresence ELISA
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité