Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-S Tag Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 10F401]
Fournisseur: US Biological
Recommended dilution: Flow Cytometry:1:5;
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10F401
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
500 µg 500 µG USBIS6609-95J
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène S
Nom de l'antigène S tag
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Monoclonal
Type d' Anticorps Tag
Clone 10F401
Hôte Mouse
Isotype IgG2a
ELISA Yes
Flow cytometry Yes
Mesures de concentration ~0,5 mg/ml
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage Buffer borate buffered saline, pH 8.0
Storage temperature Cool
Shipping Temperature Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité