Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
IMMRIR1130
- Type d'anticorps:Secondaire
- Nom de l'antigène:Immunoglobulin G
- Symbole de l'antigène:IgG
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:HRP (Horseradish Peroxidase)
- ELISA:Yes
- Cytométrie en flux:Yes
- Changement de gel:Yes
- Hôte:Donkey
- ImmunoChimie:Yes
- ImmunoFluorescence:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Goat
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Adsorption croisée:No
- Format:Purified IgG
- Formulaire:Lyophilised
- Storage buffer:10 mM Sodium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
- Température de stockage:2...8 °C
- Concentration:1,0 mg/ml
- Température de transport:2...8 °C
- Immunogène:Goat IgG
- Purification:Affinity purified using solid phase Goat IgG
- Taille:1,0 mg
- Cdt:1 mg