Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Goat Anti-Mouse IgM Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Fournisseur: Immunoreagents
Type: Secondary
Antigen: IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1,0 mg 1 mg IMMRIR2041
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène IgM
Nom de l'antigène Immunoglobulin M
Réactivité Mouse
Conjugaison AP (Alkaline Phosphatase)
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Secondary
Hôte Goat
Isotype IgM
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Gel Shift Yes
Flow Cytometry Yes
Mesures de concentration 1,50 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Format Purified IgG
Cross Adsorption No
Immunogen Mouse IgM
Purification Affinity purified using solid phaseMouse IgM
Form Clear, colorless liquid
Storage Buffer 30 mM Triethanolamine, pH 7.2, 5 mM Magnesium Chloride, 0.1 mM Zinc Chloride, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Température de stockage 2-8 °C
Shipping Temperature 2-8 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité