Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Goat Anti-Mouse IgG Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Fournisseur: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1,0 mg 1 mg IMMRIR2086
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène IgG
Nom de l'antigène Immunoglobulin G
Réactivité Mouse
Conjugaison DyLight® 488
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Secondary
Hôte Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Mesures de concentration 1,0 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Format Purified IgG
Cross adsorption No
Immunogen Mouse IgG
Purification Affinity purified using solid phaseMouse IgG
Form Lyophilized
Storage buffer 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Température de stockage 2-8 °C
Shipping temperature 2-8 °C
Tested applications Fluoresence ELISA, Fluorescence-Activated Cell Sorting
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité