Order Entry
Seringues série 600 Microliter™
undefined
Seringues série 600 Microliter™
  • Catalog No:
  • HAMI7633-01
  • HAMI7632-01
  • Trajet du liquide:
  • Stainless steel, borosilicate glass
  • Stainless steel, borosilicate glass
  • Pression max.:
  • 137,9 bar
  • 137,9 bar
  • Max. temperature:
  • 115 °C
  • 115 °C
  • Température min.:
  • 10 °C
  • 10 °C
  •  
    Seq
    Volume
    Type
    Cdt
  • HAMI7632-01
    7632-01
    01
    2,5 µl
    62 RN
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 172,00 €
    172,00 €
    1 * 1 ST
       172,00 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Trajet du liquide
    Stainless steel, borosilicate glass
    Pression max.
    137,9 bar
    Max. temperature
    115 °C
    Température min.
    10 °C
  • HAMI7633-01
    7633-01
    02
    5 µl
    65 RN
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 182,00 €
    182,00 €
    1 * 1 ST
       182,00 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
    Trajet du liquide
    Stainless steel, borosilicate glass
    Pression max.
    137,9 bar
    Max. temperature
    115 °C
    Température min.
    10 °C