Imprimer
Portoir pour cuvettes
Fournisseur: Hellma Analytics
HELL3001.10EA 21.6 EUR
HELL3001.10
Portoir pour cuvettes
Portoirs Portoirs pour cuvettes
Polypropylène
Portoir pour 16 cellules carrées avec parcours optique de 10 mm avec profil incliné pour faciliter la manipulation des cellules.