Imprimer
Congélateurs, CryoCube®
Fournisseur: New Brunswick
CryoCube®
NEWBF571300031EA 0 EUR
NEWBF571300031 471-1132 471-1133 NEWBF571340031
Congélateurs, CryoCube®
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Les modèles CryoCube® F570h et FC660h (modèles à haute efficacité énergétique) présentent une économie d'énergie pouvant aller jusqu'à 25% par rapport à leurs prédécesseurs: F570 et FC660. Ils combinent la technologie améliorée du F570 avec le FC660 à une couche d'isolation sous vide supplémentaire.
  • Uniformité de la température avec le port d'évent automatique situé dans l'interface utilisateur
  • Consommation d'énergie réduite avec ventilateur, compresseur et condenseur à haute efficacité
  • Ouverture facile avec la poignée ergonomique nécessitant moins de force
  • Accès facile aux échantillons grâce aux fermetures magnétiques des portes intérieures
Capacité de stockage pour les modèles F570 et F570h:
Nombre de portoirs par étagère: 5
Nombre de portoirs par congélateur: 25
Capacité de stockage d'échantillons: 20 000 à 40 000 (selon la taille)
Capacité de stockage pour les modèles FC660 and FC660h:
Nombre de portoirs par congélateur: 40
Capacité de stockage d'échantillons: 24 000 à 52 000 (selon la taille)
Construction: port automatique 507L de haute qualité sur la porte d'entrée.
Plage de température: −86 °C à température ambiante.