Imprimer
Votre recherche pour: Filtres de précolonnes
36  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Merck
Description: Precolumn filter kit has a standard 10-32 fitting and fits direct to most column types without introducing an additional dead volume.
Fournisseur: Avantor
Description: Placé immédiatement avant la colonne, le fritté pour filtres en ligne piège les particules qui se trouvent dans l'échantillon. Pour les échantillons q...
Fournisseur: Avantor
Description: Frit made of 316 grade stainless steel.
Fournisseur: Avantor
Description: Les filtres de précolonne UHPLC ACE® en acier inoxydable/PEEK assurent la protection de toutes les colonnes UHPLC. Ils affichent une dispersion ultra-...
Fournisseur: Avantor
Description: These precolumn filters with PEEK body and stainless steel frit provide protection for analytical and microbore columns. They connect directly to the ...
Numéro de catalogue: (HICHHI-1140)
Fournisseur: Avantor
Description: Avantor® Hichrom, Frit, Porosité: 2 µm, Fritté, matériel: PEEK
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (HI-300)
Fournisseur: Avantor
Description: The frit removal tool is ideal for the removal of frits used in HPLC/LC columns.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Avantor
Description: These cap style frits used to preserve the packaging material within the column itself.
Numéro de catalogue: (HICHHI-140)
Fournisseur: Avantor
Description: Avantor® Hichrom, Preparative frit assembly, naturel, Porosité: 2 µm
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: Avantor
Description: Avantor® Hichrom, Frits, naturel, Porosité: 10 µm, Fritté, matériel: Acier inoxydable
Numéro de catalogue: (7121-05)
Fournisseur: Avantor
Description: J.T.Baker® BAKERBOND spe™, Frittés pour colonnes en polypropylène de 3 ml
UOM: 1 * 50 Pce
Fournisseur: Avantor
Description: J.T.Baker® BAKERBOND®, Frittés PTFE pour colonnes en verre de 3 ml
Fournisseur: Bohlender
Description: These PTFE gas distributors and frits are suitable for steady sparkling of the flowing gas.
Fournisseur: Bohlender
Description: These frits are made from PTFE.
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Description: CHROMABOND®, CHROMABOND® Flash DL 120, PE filter elements, 36,0 mm ID
Numéro de catalogue: (TCIAS1455-3CLM)
Fournisseur: TCI EUROPE
Description: The TCI OPTI-SOLV™ mini filters are similar in shape to TCI OPTI-GUARD™ Fits, and these filters not have any packing materials.
UOM: 1 * 3 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom