Imprimer
Votre recherche pour: Vannes de commutation
8  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Description: These high pressure actuated valves are designed to be added to an existing instrument or to work optimally with stand-alone lab configurations.
Numéro de catalogue: (554-3288)
Fournisseur: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Description: Combinent les vanne modulaires MX Series II™ à votre instrument actuel pour être compatibles avec le passage de fluides complexes et les besoins en in...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Description: Rheodyne®, Vanne de commutation 7 ports, 6 positions 7060, 6 voies, ports 10-32 pour les tubes de 1/16 de diamètre externe, Ø de passage du stator de 0,4 mm, Acier inoxydable
Fournisseur: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Description: Convient pour l'injection, l'enrichissement d'échantillons et la commutation de colonnes.
Fournisseur: Cytiva
Description: Range of manual and automated valves to meet a variety of performance requirements. They are designed for biocompatibility and years of reliable servi...
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
Description: Upchurch Scientific®, Vanne de commutation à écoulement à angle droit V-101L-60, version à cloison, tubes de 1/16 de diamètre externe, trou traversant de 1,0 mm, volume engendré de 6,2 µl
Fournisseur: OMNIFIT LTD
Description: The high pressure manual rotary valves are made from PTFE with a PCTFE rotor with a bore size of 0,8 mm making them ideal for pressure applications up...
Fournisseur: OMNIFIT LTD
Description: Valves are constructed from PTFE with a PCTFE rotor and have a 1,5 mm bore size. They accept tubing sizes between 0,5 and 4 mm Ext.Ø. and are pressure...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom