Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Votre recherche pour: "milieux-de-culture-en-sachets"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"9"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Les milieux de culture prêts à l'emploi en sachet sont particulièrement recommandés pour les grandes séries d'échantillons.
Numéro de catalogue: (499263OO)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Raccord pour sachets, -, Utilisation: Accessory
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Bactopeptone, 1000 ml
Fournisseur:  SARTORIUS
Description:   MPC female sealing cap
Fournisseur:  MP Biomedicals
Description:   LB Medium is a nutritionally rich medium originally developed for growth and maintenance of E. coli strains. It supports a luxurious growth of ...
Numéro de catalogue: (ICNA113046075)
Fournisseur:  MP Biomedicals
Description:   Terrific broth (TB) has been formulated for optimum growth of Escherichia coli for purposes of strain maintenance, cloning, protein expression....
UOM:  1 * 10 l
Fournisseur:  MP Biomedicals
Description:   YPD broth or agar are used for routine growth of Saccharomyces cerevisiae for molecular biology studies.
Fournisseur:  MP Biomedicals
Description:   Circlegrow® is designed for obtaining rapid growth of E. coli and high yields of plasmid DNA. It extends plasmid production past log phase.
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 9
  1  2  Suivant