Imprimer
Votre recherche pour: Chambres de développement CCM
6  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: CAMAG
Description: Les chambres à fond plat permettent de développer un chromatogramme dans des conditions de saturation partielle ou complète de l'atmosphère dans la cu...
Fournisseur: CAMAG
Description: La chambre de développement horizontal permet de doubler la quantité d'échantillons et de diviser le coût des plaques par 2. Le développement des plaq...
Fournisseur: CAMAG
Description: Twin-trough chambers offer several ways to improve the results of TLC/HPTLC developing techniques.
Numéro de catalogue: (552-0273)
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Description: Cuves de développement CCM, Separating chambers for TLC micro-sets, Ø×h: 63×109 mm
UOM: 1 * 4 Pce
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Round shaped chambers made of borosilicate glass.
Fournisseur: SARSTEDT
Description: Cuve CCM, H-separating chamber for 50×50 mm plates
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom