Imprimer
Votre recherche pour: Applicateurs de plaques CCM
3  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: CAMAG
Description: Compact capillary dispensers can be used on the Nanomat or independently. The capillary pipettes are loaded into the dispenser in magazines from a pac...
Numéro de catalogue: (551-4230)
Fournisseur: CAMAG
Description: Pour plaques de 200×200 mm.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (552-0007)
Fournisseur: CAMAG
Description: Le Nanomat 4 est utilisé pour une application facile d'échantillons sous forme de spots sur des couches TLC et HPTLC. Un système d'encoche garantit qu...
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom