Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-KIAA0226 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant KIAA0226.
Type: Primary
Antigen: KIAA0226
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Up to 5 Clones 1 ABNOH00009711-M
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène KIAA0226
Nom de l'antigène KIAA0226
Réactivité Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Monoclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Mouse
Western Blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms RUBICON, SCAR15
Amino acid number 1 to 375
Gene ID 9711
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen KIAA0226 (AAH33615.1, 1 a.a. ~ 375 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence MQSILYHGLIRDQACRRQTDYWQFVKDIRWLSPHSALHVEKFISVHENDQSSADGASERAVAELWLQHSLQYHCLSAQLRPLLGDRQYIRKFYTDAAFLLSDAHVTAMLQCLEAVEQNNPRLLAQIDASMFARKHESPLLVTKSQSLTALPSSTYTPPNSYAQHSYFGSFSSLHQSVPNNGSERRSTSFPLSGPPRKPQESRGHVSPAEDQTIQAPPVSVSALARDSPLTPNEMSSSTLTSPIEASWVSSQNDSPGDASEGPEYLAIGNLDPRGRTASCQSHSSNAESSSSNLFSSSSSQKPDSAASSLGDQEGGGESQLSSVLRRSSFSEGQTLTVTSGAKKSHIRSHSDTSIASRGAPGNEEHRLLVSKMTLN
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité