Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-FAM127A Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant FAM127A.
Type: Primary
Antigen: FAM127A
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Up to 5 Clones 1 ABNOH00008933-M
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène FAM127A
Nom de l'antigène Family with sequence similarity 127, member A
Réactivité Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Monoclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms MART8C, Mar8, CXX1, Mart8, MAR8C
Amino acid number 1 to 209
Gene ID 8933
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen FAM127A (NP_003919.1, 1 a.a. ~ 209 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence MGGGRGLLGRETLGPGGGCSGEGPLCYWPPPGSPPAPSLRASLPLEPPRCPLRSCSLPRSACLCSRNSAPGSCCRPWASLWSEPPPSPSSQPAPPMYIWTLSCAPAASWAPVTHWTDHPLPPLPSPLLPTRLPDDYIILPTDLRCHSHRHPSHPTDRLLLLVIWTHLGGIWAGHSPWTVIQTAGRPPRDLSPSARPISSPPPETSCVLA
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité