Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-ADAMTS5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ADAMTS5.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 11 μg/ml
Type: Primary
Antigen: ADAMTS5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Gorilla, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 μg 50 µg ABNOPAB25974
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène ADAMTS5
Nom de l'antigène ADAM Metallopeptidase with Thrombospondin Type 1 Motif 5
Réactivité Human, Monkey, Rat, Pig, Mouse, Gorilla, Bovine
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms ADAM-TS5, ADAMTS-11, ADAMTS11, ADAM-TS 5, ADAM-TS 11, ADMP-2, ADAMTS-5
Gene ID 11096
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen A synthetic peptide corresponding to 20 amino acids at internal region of human ADAMTS5.
Purification Immunoaffinity chromatography
Storage buffer PBS (0,1% sodium azide)
Température de stockage Store at 4 °C. For long term storage store at – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité