Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-GIPR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GIPR.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 32 μg/ml
Type: Primary
Antigen: GIPR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human, Monkey
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 μg 50 µg ABNOPAB26179
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène GIPR
Nom de l'antigène Gastric Inhibitory Polypeptide Receptor
Réactivité Monkey, Gorilla, Human
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms GIP-R, Glucose-dependent insulinotropic polypeptide receptor, PGQTL2, Gastric inhibitory polypeptide receptor, GIPR
Gene ID 2696
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen A synthetic peptide corresponding to 18 amino acid at cytoplasmic domain of human GIPR.
Purification Immunoaffinity chromatography
Storage buffer PBS (0,1% sodium azide)
Température de stockage Store at 4 °C. For long term storage store at – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité