Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Anti-GPR15 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR15.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 10-20 μg/ml
Type: Primary
Antigen: GPR15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chimpanzee, Gorilla, Human, Monkey
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 μg 50 µg ABNOPAB26310
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Symbole antigène GPR15
Nom de l'antigène G Protein-Coupled Receptor 15
Réactivité Human, Monkey, Gorilla, Chimpanzee
Conjugaison Unconjugated
Clonalité Polyclonal
Type d' Anticorps Primary
Hôte Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms BOB, GPR15
Gene ID 2838
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen A synthetic peptide corresponding to 16 amino acids at 1st cytoplasmic domain of human GPR15.
Purification Immunoaffinity chromatography
Storage Buffer PBS (0,1% sodium azide)
Storage temperature Store at 4 °C. For long term storage store at – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité