Le set d'extraction de gel d'agarose rapide est basé sur une colonne de centrifugation pour l'isolation rapide des fragments d'ADN (40 pb à 100 kb) des coupes d'agarose.
- Isolation de l'ADN en 10 minutes
- TAE/TBE agarose gel compatible
- Spin column format
En seulement 10 minutes, il est possible d'extraire de l'ADN ultra-pur prêt à l'emploi pour les protocoles de digestion par enzymes de restriction, de marquage, de ligature, de transformation, de transcription in vitro et de séquençage. Tous les réactifs sont stables à température ambiante.
Information de livraison: Contient du tampon de liaison, 40 ml ; tampon de lavage, 50 ml ; des colonnes de centrifugation (50) et de prélèvement (50). Matériel pour 50 isolations.