Imprimer
Détecteur de fuite de gaz
Fournisseur: PerkinElmer
PERCN9306089EA 1480 EUR
PERCN9306089
Détecteur de fuite de gaz
Détecteurs de fuites Détecteurs de fuites de gaz
Conçu pour les systèmes de chromatographie en phase gazeuse (GC), il détecte les fuites minuscules de tout gaz avec une conductivité thermique différente de celle de l'air.
  • Poignées latérales robustes pour une longévité accrue
  • Capacités d'arrêt automatique
  • Débit de l'échantillon optimisé
  • Fuite indiquée par voyant LED et alarme sonore
L'admission de gaz de référence aspire l'air ambiant pour le comparer avec l'air aspiré dans la sonde de prélèvement.
Gaz détectés: Hélium, azote, argon, dioxyde de carbone, hydrogène.