Imprimer
Fermentation PTM1, trace de sels, qualité de haute pureté
Fournisseur: Avantor
J241-500MLEA 382 EUR
VWRCJ241-500ML
Fermentation PTM1, trace de sels, qualité de haute pureté
S.O.C. Le milieu est utilisé dans l'étape finale de la transformation des cellules bactériennes pour assurer une efficacité de transformation maximale d'E. coli. obtenir. Le bouillon LB est utilisé pour la propagation et le maintien de E. coli utilisé. Couramment utilisé pour la production d'ADN plasmidique et de protéines recombinantes.
  • Prêts à l'emploi