Imprimer
Photomètre, MD 610
Fournisseur: Tintometer
705-0923EA 1320 EUR
705-0923
Photomètre, MD 610
Colorimètres Colorimètres multiparamètres
Le MD 610 associe la mobilité d'un photomètre portatif aux caractéristiques d'un photomètre de laboratoire. Cet instrument propose plus de 120 méthodes préprogrammées pour l'analyse de l'eau, notamment la DCO, le chlore, les nutriments et les métaux. Le niveau élevé de précision des réactifs Lovibond® et la nature conviviale de cet appareil garantissent une analyse rapide et fiable de vos échantillons d'eau. En fonction de l'application, l'appareil fonctionne avec des réactifs en tablettes, des sachets de poudre, des réactifs liquides ou des tests en tube (16/13 mm).
  • Transmission de données Bluetooth® vers les smartphones et les tablettes
  • Gestion avancée des données via l'application gratuite AquaLX® pour Android et iOS
  • Résultats de grande qualité grâce aux filtres interférentiels et aux LED d'une longue durée de vie
  • Sélection automatique de la longueur d'onde
  • 35 méthodes définies par l'utilisateur
  • Boîtier étanche
  • Interface utilisateur en allemand, anglais, français, espagnol, italien, portugais (BR), polonais et indonésien
Information de livraison: Livré avec étui de transport, 4 piles AA/LR6, 3 flacons en verre ronds 13 mm, 3 flacons en verre ronds 16 mm, 1 adaptateur pour chaque flacon en plastique de 16 mm et 13 mm, une tige d'agitation en plastique, une brosse et un tournevis.