Imprimer
Demi-masque respiratoire, FM1
SCTS2023539EA 64.19 EUR
SCTS2023539 SCTS2023538
Demi-masque respiratoire, FM1
Le demi-masque FM1 est conçu avec un joint facial en caoutchouc de silicone liquide pour un confort et un ajustement exceptionnels. Le profil abaissé de ce masque le rend compatible avec les visières, les écrans de soudure et autres équipements EPI. Idéal pour le soudage et la pulvérisation.
  • S'associe facilement avec d'autres EPI
  • Tuyau latéral améliore confort et équilibre
  • Compatible avec Spirit, Tornado, Proflow2 120SC/120EX, 160SC/160EX et Proflow3 120EX
Certifications: EN12942 TM2
Informations de commande: FM1 fourni sans tuyau, à commander séparément.