Imprimer
Casques de sécurité, Style 600
Fournisseur: Scott Safety
Style 600
111-2236EA 16.15 EUR
111-2236 SCTS2011259 SCTS2011287
Casques de sécurité, Style 600
Casques Casques de sécurité
Les casques Style 600 allient confort, stabilité et équilibre pour un bien-être sans équivalent, même dans les environnements difficiles. Ces casques sont fabriqués en polymère ABS durable de qualité et stabilisé aux UV pour une protection prolongée. Différentes versions du casque sont disponibles (en option), notamment une version comprenant une protection des yeux intégrée avec languettes pour faciliter la rétractation et le déploiement HXSPEC EN 166 « Catégorie B » (120 m/s).
  • Résistance aux chocs et aux déformations latérales (LD)
  • Fentes latérales 30 mm avec rebords plats pour une fixation rapide
  • Découpes sculptées pour une utilisation facile des protections anti-bruit
  • Casque en térylène avec bandeau en éponge absorbant
  • Gouttières pour éviter que la pluie ne coule pas sur les branches
Poids: 367 to 408 g selon les modèles
Certifications: EN 397