Incubateurs réfrigérés, gamme HettCube
: Hettich
- Catalog No:
- 390-0971
- 390-0973
- 390-0975
- Modèle:
- HettCube 200 R
- HettCube 400 R
- HettCube 600 R
- Stabilité de température (temps):
- @ 37 °C: ±0,1 K
- @ 37 °C: ±0,1 K
- @ 37 °C: ±0,1 K
- Homogénéité de température:
- ±0,2 K @ 37 °C
±0,1 K @ 25 °C - ±0,2 K @ 37 °C
±0,1 K @ 25 °C - ±0,2 K @ 37 °C
±0,1 K @ 25 °C
- Gamme de température:
- 0…65 °C
- 0…65 °C
- 0…65 °C
- Capacité:
- 150 L
- 310 L
- 520 L
- Type de convection:
- Convection forcée
- Convection forcée
- Convection forcée
- Charge maximale par clayette:
- 50 kg (HTS: 40 kg)
- 50 kg (HTS: 40 kg)
- 50 kg (HTS: 40 kg)
- Consommation:
- 33 W
- 43 W
- 49 W
- SeqTypeClayettes livrées/max.l×p×h int.l×p×h ext.PoidsCdt
- 390-09716200501HettCube 200 R2/4535×690×420 mm710×825×970 mm9411 * 1 ST6 614,00 €
Specifications
ModèleHettCube 200 REnvironmentally PreferableStabilité de température (temps)@ 37 °C: ±0,1 KHomogénéité de température±0,2 K @ 37 °C
±0,1 K @ 25 °CGamme de température0…65 °CCapacité150 LType de convectionConvection forcéeCharge maximale par clayette50 kg (HTS: 40 kg)Consommation33 W - 390-09736400502HettCube 400 R3/9535×690×850 mm710×825×1425 mm12111 * 1 ST8 375,00 €
Specifications
ModèleHettCube 400 REnvironmentally PreferableStabilité de température (temps)@ 37 °C: ±0,1 KHomogénéité de température±0,2 K @ 37 °C
±0,1 K @ 25 °CGamme de température0…65 °CCapacité310 LType de convectionConvection forcéeCharge maximale par clayette50 kg (HTS: 40 kg)Consommation43 W - 390-09756600503HettCube 600 R4/16535×690×1415 mm710×825×1990 mm17111 * 1 ST11 083,00 €
Specifications
ModèleHettCube 600 REnvironmentally PreferableStabilité de température (temps)@ 37 °C: ±0,1 KHomogénéité de température±0,2 K @ 37 °C
±0,1 K @ 25 °CGamme de température0…65 °CCapacité520 LType de convectionConvection forcéeCharge maximale par clayette50 kg (HTS: 40 kg)Consommation49 W