Imprimer
Enregistreurs de courbes de température, KT
Fournisseur: Dickson
DICKKT6P1EA 413 EUR
DICKKT6P1 DICKKT6P2 DICKKT6P5
Enregistreurs de courbes de température, KT
Cette gamme d'enregistreurs de courbes de température présente un aspect général raffiné, une précision des mouvements du stylo, des sondes à thermocouple de type K et 8 plages de température sélectionnables par l'utilisateur. La dimension de 6" (152 mm) est parfaite pour la surveillance des réfrigérateurs et congélateurs.
  • Une sonde à thermocouple de type K
  • Diagramme de 6" (152 mm)
  • Durée d'enregistrement et 8 plages de température réglables par l'utilisateur
  • Alimentation secteur avec pile de secours
  • Capteurs remplaçables
  • Classement IP : 21
  • Boîtier : en ABS robuste noir, porte en polycarbonate, cadran en aluminium
Certifications: Homologations CE et RoHS
Information de livraison: un adaptateur secteur, un stylo rouge, une pile de 9 V, un guide de démarrage rapide et une sonde en fil à perle de 4' sont inclus. Les diagrammes doivent être achetés séparément.