Imprimer
Caméra à fluorescence, VisiCam® FL 1400
630-2668EA 5860 EUR
VWRI630-2668
Caméra à fluorescence, VisiCam® FL 1400
Grâce à sa mémoire tampon, elle garantit une fréquence d'images élevée et une transmission d'images stable.
  • Outils de mesure, laps de temps, enregistrement vidéo, assemblage d'images, mise au point multiple avec profondeur étendue
  • Fusion/division de fluorescence, liste de colorants prédéfinie, AOI, annotation, marqueur d'échelle, exportation des données vers Excel, CSV
  • Compatible avec Twain et Directshow
La plage dynamique et le faible bruit rendent permettent des applications à lumière et fluorescence faibles.
Informations de commande: Inclus câble USB, logiciel PC et pilotes. Monture C non fournie.
Information de livraison: Fournie avec une lame d'étalonnage et une règle.