Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Votre recherche pour:
Tampons de réactions PCR
3  results were found
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/31/20236931.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Un système optimal de tampon est essentiel pour réussir la PCR. Les kits de Taq ADN polymérase VWR® incluent généralement deux tampons différents, un ...
Fournisseur:  Thermo Scientific
Description:   Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA Polymerases (both recombinant and native). Available in different com...
Numéro de catalogue: (SARTSMB95-2002)
Fournisseur:  Sartorius
Description:   The Microsart AMP Coating Buffer is an essential requirement to perform a test for mycoplasma according to the European Pharmacopoeia 2.6.7 with volum...
UOM:  1 * 40 ml
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 3  de 3