Order Entry
Sodium acétate, anhydrous 99, purified, J.T.Baker®
Sodium acétate, anhydrous 99, purified, J.T.Baker®
  3472-05
 :  Avantor
 :  
undefined
Sodium acétate, anhydrous 99, purified, J.T.Baker®
N° de catalogue 3472-05
 :  Avantor
 :  
427,27 €
  1 * 2 kg
  • Cdt:
    2 kg
  • Seq:
    4058
  • Environmentally Preferable:
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 99.0 %
  • Assay (CH₃COONa):
    ≥99.0 %
  • Insoluble Matter:
    ≤0.01 %
  • pH of 5% Solution at 25°C:
    7.0 - 9.2
  • Heavy Metals (as Pb):
    ≤0.002 %
  • Loss on Drying at 120°C:
    ≤1.0 %
 : Acetic acid sodium salt
 :
 :82.03 g/mol
 :881.4
 :324
 :1.528 g/cm³ (20 °C)
 :>250 °C (coupe fermée)
 :Température ambiante
 :204-823-8
 :01-2119485123-42
 :127-09-3
 :H₃CCOONa
 :MFCD00012459
 :12,08711