Imprimer
VWR®, Marqueur multi-usages
Fournisseur: VWR
VWR®
631-1136EA 23.7 EUR
631-1136
VWR®, Marqueur multi-usages
Stylos Marqueurs indélébiles
La pointe ultra-fine de ce marqueur indélébile et la couleur noire contrastée permettent une écriture lisible. Écrit sur le verre, le plastique et le papier.
  • Écrit immédiatement, aucun amorçage de la pompe requis
  • Résistants aux solvants
  • Sans odeur
  • Séchage rapide
  • Avec pince de maintien pour le fixer à une poche ou à un tableau