Imprimer
Échantillonneur pour glace
Fournisseur: VWR
VWR® ICEPROBE
300-0165EA 161 EUR
300-0165
Échantillonneur pour glace
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
Sonde cylindrique pour l’échantillonnage aseptique de crème glacée et de de produits similaires. La sonde s'accompagne d’un tube à essais spécial en verre PYREX® pour le transport de l’échantillon jusqu’au laboratoire dans l'industrie alimentaire, chez les producteurs de crème glacée et les autorités sanitaires.
  • Sonde cylindrique en acier inoxydable et laiton chromé AISI 316L avec poignée.
  • Tube à essai en verre PYREX®
  • Stérilisable
Méthode d'utilisation : la sonde cylindrique stérilisée est extraite du tube à essais et insérée dans l’échantillon. La sonde est transférée dans le tube à essais et est livrée dans cet état au laboratoire chargé de l’essai.
Attention: La température doit être maintenue à -20 °C pendant le transport. Toutes les opérations ci-dessus doivent être exécutées dans des conditions aseptiques.