Imprimer
Échantillonneur autoclavable
PBIB5594EA 55 EUR
PBIB5594
Échantillonneur autoclavable
Échantillonneur autoclavable de forme conique.
Utilisé pour l'échantillonnage de produits solides et pâteux.