Imprimer
Crèmes protectrices pour les mains et le corps, Stokoderm® Advanced
Fournisseur: SC Johnson
EVON34770EA 425 EUR
EVON34770
Crèmes protectrices pour les mains et le corps, Stokoderm® Advanced
Crème à appliquer avant le travail avec des agents naturels qui forment un film de protection avancée. Aide à protéger la peau contre les contaminants aqueux et non aqueux comme les huiles et solvants des zones à contamination élevée ou en cas de changement des substances présentes sur le lieu de travail. Utilisation sur les mains et le corps dans les environnements où le port de gants n'est pas possible.
  • Emulsifiants qui retiennent les huiles pour rendre la peau plus facile à nettoyer
  • Efficace contre les contaminants lourds non aqueux et les contaminants aqueux concentrés
  • Sans colorant ni silicone