Filtres à membrane, type 118
En PTFE hydrophobe. Pour la filtration de l'air, des gaz, de solvants et d'acides. Stérilisation par autoclavage ou par l'oxyde d'éthylène.
- Catalog No:
- 512-8913
- 512-8518
- SART11842-47-G
- 512-8216
- 512-8316
- 512-8313
- 512-8413
- 512-8516
- 512-8116
- 512-8416
- SART11842-42-N
- SART11803-90-G
- SART11806-37-N
- 512-8211
- 512-8311
- 512-8213
- 512-8411
- 512-8318
- 512-8418
- 512-8511
- SART11807-90-G
- 512-8513
- 512-8118
- 512-8218
- 512-8113
- Type:
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- 118
- Taille de pore:
- 0,45 µm
- 0,20 µm
- 5,00 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 1,20 µm
- 1,20 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 0,45 µm
- 5,00 µm
- 1,20 µm
- 0,45 µm
- 5,00 µm
- 5,00 µm
- 1,20 µm
- 5,00 µm
- 0,20 µm
- 0,20 µm
- 5,00 µm
- 0,20 µm
- 1,20 µm
- 0,20 µm
- 0,20 µm
- 1,20 µm
- Épaisseur:
- 80 μm
- 65 µm
- 100 µm
- 80 μm
- 80 μm
- 100 µm
- 100 µm
- 80 μm
- 80 μm
- 80 μm
- 100 µm
- 100 µm
- 80 μm
- 100 µm
- 100 µm
- 100 µm
- 100 µm
- 65 µm
- 65 µm
- 100 µm
- 65 µm
- 100 µm
- 65 µm
- 65 µm
- 100 µm
- Débit d'eau:
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Débit d'air:
- 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
- 0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
- 4 l/min/cm² (0,05 bar)
- 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
- 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
- 1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
- 1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
- 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
- 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
- 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
- 4 l/min/cm² (0,05 bar)
- 1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
- 0,3 l/min/cm² (0,05 bar)
- 4 l/min/cm² (0,05 bar)
- 4 l/min/cm² (0,05 bar)
- 1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
- 4 l/min/cm² (0,05 bar)
- 0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
- 0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
- 4 l/min/cm² (0,05 bar)
- 0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
- 1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
- 0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
- 0,2 l/min/cm² (0,05 bar)
- 1,6 l/min/cm² (0,05 bar)
- Max. temperature:
- 200 °C
- 200 °C
- 145 °C
- 200 °C
- 200 °C
- 145 °C
- 145 °C
- 200 °C
- 200 °C
- 200 °C
- 145 °C
- 145 °C
- 200 °C
- 145 °C
- 145 °C
- 145 °C
- 145 °C
- 200 °C
- 200 °C
- 145 °C
- 200 °C
- 145 °C
- 200 °C
- 200 °C
- 145 °C
- SeqTypeTaille de poreØCdt
- 512-811811807-13-N011180,20 µm13 mm1001 * 100 ST334,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore0,20 µmÉpaisseur65 µmDébit d'eau-Débit d'air0,2 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature200 °C - 512-821811807-25-N021180,20 µm25 mm1001 * 100 ST386,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore0,20 µmÉpaisseur65 µmDébit d'eau-Débit d'air0,2 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature200 °C - 512-831811807-47-N031180,20 µm47 mm1001 * 100 ST484,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore0,20 µmÉpaisseur65 µmDébit d'eau-Débit d'air0,2 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature200 °C - 512-841811807-50-N041180,20 µm50 mm1001 * 100 ST486,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore0,20 µmÉpaisseur65 µmDébit d'eau-Débit d'air0,2 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature200 °C - SART11807-90-G11807-90-G051180,20 µm90 mm251 * 25 ST435,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore0,20 µmÉpaisseur65 µmDébit d'eau-Débit d'air0,2 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature200 °C Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore0,20 µmÉpaisseur65 µmDébit d'eau-Débit d'air0,2 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature200 °C- 512-811611806-13-N091180,45 µm13 mm1001 * 100 ST328,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore0,45 µmÉpaisseur80 μmDébit d'eau-Débit d'air0,3 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature200 °C - 512-821611806-25-N101180,45 µm25 mm1001 * 100 ST394,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore0,45 µmÉpaisseur80 μmDébit d'eau-Débit d'air0,3 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature200 °C - SART11806-37-N11806-37-N111180,45 µm37 mm1001 * 100 ST484,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore0,45 µmÉpaisseur80 μmDébit d'eau-Débit d'air0,3 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature200 °C - 512-831611806-47-N121180,45 µm47 mm1001 * 100 ST495,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore0,45 µmÉpaisseur80 μmDébit d'eau-Débit d'air0,3 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature200 °C - 512-841611806-50-N131180,45 µm50 mm1001 * 100 ST486,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore0,45 µmÉpaisseur80 μmDébit d'eau-Débit d'air0,3 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature200 °C Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore0,45 µmÉpaisseur80 μmDébit d'eau-Débit d'air0,3 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature200 °CSpecifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore0,45 µmÉpaisseur80 μmDébit d'eau-Débit d'air0,3 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature200 °C- 512-811311803-13-N181181,20 µm13 mm1001 * 100 ST385,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore1,20 µmÉpaisseur100 µmDébit d'eau-Débit d'air1,6 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature145 °C - 512-821311803-25-N191181,20 µm25 mm1001 * 100 ST452,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore1,20 µmÉpaisseur100 µmDébit d'eau-Débit d'air1,6 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature145 °C - 512-831311803-47-N201181,20 µm47 mm1001 * 100 ST575,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore1,20 µmÉpaisseur100 µmDébit d'eau-Débit d'air1,6 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature145 °C - 512-841311803-50-N211181,20 µm50 mm1001 * 100 ST573,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore1,20 µmÉpaisseur100 µmDébit d'eau-Débit d'air1,6 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature145 °C - SART11803-90-G11803-90-G231181,20 µm90 mm251 * 25 ST426,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore1,20 µmÉpaisseur100 µmDébit d'eau-Débit d'air1,6 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature145 °C Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore1,20 µmÉpaisseur100 µmDébit d'eau-Débit d'air1,6 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature145 °C- 512-821111842-25-N261185,00 µm25 mm1001 * 100 ST452,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore5,00 µmÉpaisseur100 µmDébit d'eau-Débit d'air4 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature145 °C - SART11842-42-N11842-42-N271185,00 µm42 mm1001 * 100 ST553,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore5,00 µmÉpaisseur100 µmDébit d'eau-Débit d'air4 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature145 °C - SART11842-47-G11842-47-G281185,00 µm47 mm251 * 25 ST138,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore5,00 µmÉpaisseur100 µmDébit d'eau-Débit d'air4 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature145 °C - 512-831111842-47-N291185,00 µm47 mm1001 * 100 ST554,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore5,00 µmÉpaisseur100 µmDébit d'eau-Débit d'air4 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature145 °C - 512-841111842-50-N301185,00 µm50 mm1001 * 100 ST573,00 €
Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore5,00 µmÉpaisseur100 µmDébit d'eau-Débit d'air4 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature145 °C Specifications
Type118Environmentally PreferableTaille de pore5,00 µmÉpaisseur100 µmDébit d'eau-Débit d'air4 l/min/cm² (0,05 bar)Max. temperature145 °C