Imprimer
Vial racks, CETAC autosampler
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
SPET268-816000EA 152 EUR
SPET268-816000
Vial racks, CETAC autosampler
Portoirs Portoirs pour flacons de chromatographie
Sample rack holds up to 60 standard 14 ml vials.