Imprimer
Votre recherche pour: Tampons d'hybridation
23  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (0973-50ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Hybridisation cocktail offering blocking and hybridisation for optimised complimentary base pairing of DNA and RNA in Southern blot, Northern blot, do...
UOM: 1 * 50 mL
MSMD Certificats
Numéro de catalogue: (0804-4L)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Le tampon SSC est un tampon d'hybridation pour les transferts Northern et Southern.
UOM: 1 * 4 L
MSMD Certificats
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Description: Tampon d'hybridation, SSC Solution tampon saline 20x concentrée (sodium citrate)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: The hybridisation buffers like Church & Gilbert’s, Denhardt solution, hybridisation denaturing solution, hybridisation neutralising solution, SSC, SSP...
Numéro de catalogue: (R020)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Tampon d'hybridation, SSC Solution tampon saline 20x concentrée (sodium citrate)
UOM: 1 * 4 L
Numéro de catalogue: (ALEXENZ-33905-0050)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: In situ hybridisation buffer for HPV probes (ready-to use) provides a high quality hybridisation medium for In situ hybridisation analys...
UOM: 1 * 50 mL
Numéro de catalogue: (786-023)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Tampon d'hybridation, SSC Solution tampon saline 20x concentrée (sodium citrate)
UOM: 1 * 500 mL
Numéro de catalogue: (ALEXENZ-33808)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: In Situ Hybridization Buffer provides a high quality hybridization medium for in situ hybridization analyses using either DNA or oligonucleotide probe...
UOM: 1 * 10 mL
Numéro de catalogue: (ROCKMB-045)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
Description: Saline-sodium citrate (SSC) buffer is most commonly used as a buffer for the hybridisation process and washing in experiments where spcies of nucleic ...
UOM: 1 * 1 L
Numéro de catalogue: (ALEXENZ-33809)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Hybridisation wash reagent provides a high quality hybridisation wash solution for in situ hybridisation analyses using DNA probes labeled with...
UOM: 1 * 30 mL
Numéro de catalogue: (R019)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Tampon d'hybridation, SSC Solution tampon saline 20x concentrée (sodium citrate)
UOM: 1 * 1 L
Numéro de catalogue: (ROCKMB-044)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
Description: 20X SSPE buffer (3,0 M sodium chloride, 0,2 M sodium hydrogen phosphate, 0,02 M EDTA, pH 7,4) - DEPC treated.
UOM: 1 * 1 L
Numéro de catalogue: (PIER37549)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: North2South™ hybridisation buffer is an aqueous buffer which is used with the North2South™ chemiluminescent detection kit.
UOM: 1 * 125 mL
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Tampon d'hybridation, SSC buffer, 20X
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Saline-sodium citrate (SSC) buffer.
Numéro de catalogue: (733-1638)
Fournisseur: LONZA
Description: AccuGENE™ electrophoresis buffers are ready-to-use solutions ideal for a wide range of molecular biology applications.
UOM: 1 * 1 L
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom