Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Tampons de lyse
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"53"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Numéro de catalogue: (N653-100ML)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Tampon de lyse pour cellules de mammifères cultivées contenant du SDS et du désoxycholate afin de solubiliser les protéines du cytoplasme, des membran...
UOM:  1 * 100 ml
Numéro de catalogue: (J619-500ML)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   NP-40 Lysis Buffer is manufactured from Nonidet P-40 Substitute.
UOM:  1 * 500 ml
Numéro de catalogue: (M334-100ML)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Tampon sans détergent pour l'isolement des protéines des cellules de culture tissulaire. La lyse cellulaire et l'isolement conséquent de la fraction c...
UOM:  1 * 100 ml
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Description:   Cationic detergent cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is used to liberate and complex with total cellular nucleic acids.
Fournisseur:  Thermo Scientific
Description:   The RIPA lysis and extraction buffer is a high-quality, ready-to-use and fully disclosed formulation of a popular cell lysis reagent for cultured mamm...
Fournisseur:  Thermo Scientific
Description:   The IP lysis buffer is a mammalian whole cell lysis reagent based on a modified RIPA buffer formulation without SDS.
Fournisseur:  G-Biosciences
Description:   These DNase- and RNase-free buffers and reagents are designed for high quality research.
Fournisseur:  Alfa Aesar
Description:   RIPA buffer with EGTA 1 * 500 ml
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 53
  1  2  3  4  5  6  7  Suivant 
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping