Imprimer
Votre recherche pour: Tampons d'essais
30  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (3471.9020PC)
Fournisseur: Avantor
Description: Sheath fluid 3000/3500, J.T.Baker®
UOM: 1 * 20 L
MSMD Certificats
Numéro de catalogue: (3832.9020)
Fournisseur: Avantor
Description: Sheath fluid, 3200/4000, J.T.Baker®
UOM: 1 * 20 L
Numéro de catalogue: (ALEXBML-KI131-0020)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: PTP1B 2x Assay Buffer
UOM: 1 * 20 mL
Numéro de catalogue: (ALEXADI950010100)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Fixation/Permeabilization, (buffer)
UOM: 1 * 100 mL
Numéro de catalogue: (ALEXADI950012100)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Permeabilization, (buffer)
UOM: 1 * 100 mL
Fournisseur: Cayman Chemical
Description: Sodium phosphate stock solution (0,5 mol/L), Valeur pH: 7,0
Fournisseur: Cayman Chemical
Description: Solution phosphate de potassium tampon (0,5 mol/l), Valeur pH: 9,0
Numéro de catalogue: (ALEXADI-80-1287)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Liquid. TRIS buffered saline containing detergents.
UOM: 1 * 100 mL
Numéro de catalogue: (ALEXADI950011100)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Fixation, (buffer)
UOM: 1 * 100 mL
MSMD
Fournisseur: Biotium
Description: A buffer set that blocks non-specific antibody binding as well as direct interaction of fluorescent dyes on antibodies with cells or tissue sections.
Numéro de catalogue: (ALEXBML-KI111-0020)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: 50 mM HEPES, pH 7,4, 100 mM NaCl, 0,1% CHAPS, 10 mM DTT, 1 mM EDTA, 10% glycerol.
UOM: 1 * 20 mL
Numéro de catalogue: (ALEXBML-KI127-0020)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: MMP-3 Fluorescent Assay Buffer
UOM: 1 * 20 mL
Numéro de catalogue: (ALEXBML-KI422-0020)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: 50 mM Tris/Cl, pH 8.0, 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 1 mM MgCl2, 1 mg/ml BSA.
UOM: 1 * 20 mL
Numéro de catalogue: (ALEXBML-KI286-0020)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: SIRT assay buffer
UOM: 1 * 20 mL
Numéro de catalogue: (ALEXBML-KI143-0020)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: HDAC assay buffer
UOM: 1 * 20 mL
Numéro de catalogue: (ALEXBML-KI431-0020)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: 50mM potassium phosphate buffer, pH 6,5, 50 mM NaCl, 2 mM EDTA, 0,01% Triton X-100®, 0,5 mM DTT.
UOM: 1 * 20 mL
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom