Imprimer
Votre recherche pour: Tampons biologiques
146  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"146"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (93302-100ML)
Fournisseur: Merck
Description: Tris-EDTA buffer solution has been used for the dilution of DNA samples.[1] It has been used for the elution of purified vector.
UOM: 1 * 100 mL
Numéro de catalogue: (3861-20ML)
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Citrate buffer solution, 0.38 mol/L, pH 5.4 when diluted according to procedure 386A.
UOM: 1 * 20 mL
Numéro de catalogue: (76847-100ML-F)
Fournisseur: Merck
Description: Phosphate buffer, BioUltra, >0,044 M Na₂HPO₄, >0,022 M NaH₂PO₄, Valeur pH: 7,2
UOM: 1 * 100 mL
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
Fournisseur: Avantor
Description: DILUT-IT is a ready-to-use dissolution media concentrate, which is pre-measured and only need to be diluted with purified water.
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Sodium acetate buffer, VWR®, 3M, Valeur pH: 5,2
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Sodium acetate buffer B, VWR®
Fournisseur: Avantor
Description: Milieu de dissolution concentré DILUT-IT™, phosphate de sodium, 230,8 ml, J.T.Baker® DILUT-IT®, Valeur pH: 6,8
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: HEPES Solution tampon pH 7,3 (1 mol/l), VWR®
Numéro de catalogue: (K656-500ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: A.C.E.™ Sequencing Buffers are optimised buffers for DNA capillary electrophoresis sequencing that provide excellent results like long read lengths, h...
UOM: 1 * 500 mL
MSMD
Numéro de catalogue: (E691-500ML)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: TRIS solution tampon pH 7,5 (1 mol/l), ultrapure, VWR®
UOM: 1 * 500 mL
MSMD Certificats
Fournisseur: PanReac AppliChem
Description: Used for the purification of oligonucleotides.
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
Description: DNA wash buffer concentrate, low salt spin column was solution (makes 250 ml)
MSMD Certificats New Product
Fournisseur: Apollo Scientific
Description: Triethylammonium acetate buffer (1 M), Valeur pH: 7,0
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
Description: TE buffer is a commonly used buffer solution in molecular biology, especially in procedures involving DNA, cDNA or RNA. "TE" is derived from its compo...
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Description: Neutralising buffer for low pH solutions and for use with cyclic nucleotide and isoprostane kits.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 146
no targeter for Bottom