Imprimer
Votre recherche pour: Tampons pour la purification d'anticorps
8  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (T6455-100ML)
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Intended for heat-induced antigen retrieval on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior to application of antibodies in immunohis...
UOM: 1 * 100 mL
Numéro de catalogue: (C9999-100ML)
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Citrate buffer, antigen retriever has been used as a heat-induced antigen retriever on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior t...
UOM: 1 * 100 mL
Numéro de catalogue: (ROCKDAB-B50)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
Description: Concentrate diluent buffer for DAB membrane substrate, 10X
UOM: 1 * 50 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: These buffers ensure high-yield, non denaturing antibody purification with IgG affinity purification supports, such as Protein A and Protein G agarose...
Numéro de catalogue: (69755-3)
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
Description: The His·Bind buffer kit is a set of pre-tested buffers designed for use with IDA-based His·Bind resin for convenient, rapid one-step purification of p...
UOM: 1 * 1 KIT
Numéro de catalogue: (J63014.QA)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Buffer kit for antibody purification
UOM: 1 * 1 KIT
MSMD Certificats
Numéro de catalogue: (28-9030-59)
Fournisseur: Cytiva
Description: Ab buffer kit contains prepared buffer concentrates for binding, washing, and elution of IgG according to recommended protocols.
UOM: 1 * 1 KIT
Fournisseur: Abcam
Description: Antibody diluent (HAMA blocker) for ELISA is a proprietary reagent for immunoassays involving a sandwich antibody complex that are susceptible to hete...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom