Order Entry
Bandelettes de test, peroxyde, QUANTOFIX®
Bandelettes de test, peroxyde, QUANTOFIX®
undefined
Bandelettes de test, peroxyde, QUANTOFIX®
  • Environmentally Preferable:
  •  
    Seq
    Désignation
    Plage de mesure
    Méthode chimique
    Cdt
  • MANA91319
    91319
    01
    Peroxydes
    0 - 25 mg/l HO
    Redox reaction
    100 Tests
    1 * 1 EA
    1 * 1 EA - 31,30 €
    31,30 €
    1 * 1 EA
       31,30 €
  • 705-0313
    91312
    02
    Peroxydes
    0 - 100 mg/l HO
    Redox reaction
    100 Tests
    1 * 1 EA
    1 * 1 EA - 39,20 €
    39,20 €
    1 * 1 EA
       39,20 €
  • 705-1154
    91333
    03
    Peroxide
    0 - 1000 mg/l HO
    Redox reaction
    100 Tests
    1 * 1 EA
    1 * 1 EA - 32,20 €
    32,20 €
    1 * 1 EA
       32,20 €