Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (5)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Raccords pour colonnes
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/62/20236862.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Pour une connexion précise de colonnes capillaires pour CPG de diamètre intérieur de 0,2 à 0,53 mm et de diamètre extérieur de 0,3 à 0,75 mm
Fournisseur:  Advanced Chromatography Technologies
Description:   ACE® PEEK one-piece column couplers are ideal for connecting analytical or semi-preparative columns to stand-alone guard cartridge holders. They can a...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  Advanced Chromatography Technologies
Description:   PEEK HPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed for use at both the column inlet and outlet ends. They are suitable f...
Fournisseur:  Advanced Chromatography Technologies
Description:   Stainless steel/PEEK UHPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are designed to connect UHPLC columns to UHPLC systems and make o...
Numéro de catalogue: (ACE-MC3210)
Fournisseur:  Advanced Chromatography Technologies
Description:   PEEK 1/32" microbore HPLC column inlet / outlet connectors. These column connectors are recommended for 1/32" microbore HPLC column connections. They ...
UOM:  1 * 10 Pce
Numéro de catalogue: (C0003)
Fournisseur:  Advanced Chromatography Technologies
Description:   ACE® capillary/nano column couplers are suitable for connecting capillary and nano LC columns to stand-alone capillary/nano guard cartridges or for ma...
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (C0002)
Fournisseur:  Advanced Chromatography Technologies
Description:   These ACE® column couplers made from stainless steel/PEEK are suitable for connecting preparative columns to stand-alone guard cartridge holders or fo...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  SGE a Trajan company
Description:   Les ferrules pour colonnes de 0,1 - 0,25 mm de diamètre interne présentent des orifices de 0,4 mm. Les ferrules pour colonnes de 0...
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 23
  1  2  3  Suivant 
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping