Imprimer
Votre recherche pour: Casques de sécurité
75  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"75"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: UVEX
Description: Ce casque en ABS léger offre un haut niveau de protection et une grande durabilité. Il combine les atouts du casque de protection industrielle (EN&nbs...
Fournisseur: UVEX
Description: Casque de sécurité, Airwing B, uvex airwing, B, jaune, PE, Poids: 360 g
Fournisseur: UVEX
Description: Ces casques légers sont fabriqués en PE-HD.
Fournisseur: JSP LTD
Description: EVO® VISTAshield® is a next generation, feature-rich safety helmet based on the proven Evolution® head protection technology. Incorporating a fully re...
Fournisseur: JSP LTD
Description: Visor carrier clips into universal slot ear defender housing for the Evolution® safety helmet range. Available with polycarbonate or acetate visors to...
Fournisseur: JSP LTD
Description: EVO® VISTAlens® is a next generation, feature-rich safety helmet based on the proven Evolution® head protection technology. Incorporating a fully retr...
Numéro de catalogue: (JSPAAJA840-000-200)
Fournisseur: JSP LTD
Description: Replacement Chamlon™ sweatband.
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: UVEX
Description: Airwing B-WR safety helmet made from a polyethylene shell.
Fournisseur: UVEX
Description: Ces casques ventilés offrent une protection efficace, même à des températures extrêmement basses (jusqu'à –30 °C). Ils offrent également une prot...
Fournisseur: UVEX
Description: Les casques de sécurité légers uvex pheos présentent un design sportif et un confort maximal pour l'utilisateur. La coquille rigide et solide du casqu...
Fournisseur: SCOTT SAFETY
Description: Le Style 300 est un casque de sécurité élégant, léger et confortable. Fabriqué en polyéthylène haute densité stabilisé aux UV et avec confection ...
Numéro de catalogue: (112-6185)
Fournisseur: UVEX
Description: Lightweight helmets made from HDPE.
UOM: 1 * 1 Pce
Low Manufacturing Impact
Product Transparency and Disclosure
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Waste Reducing
Numéro de catalogue: (JSPAAHV001-100-000)
Fournisseur: JSP LTD
Description: Elasticated chinstrap releases automatically with forces between 150 and 250 Newtons.
UOM: 1 * 10 Pce
Numéro de catalogue: (JSPAAJF160-000-100)
Fournisseur: JSP LTD
Description: The EVO®3 industrial safety helmet combines a super strong shell for superior all day protection, with the comfort benefits of the Evolution® 3D Adjus...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: UVEX
Description: Les casques de sécurité légers uvex pheos présentent un design sportif et un confort maximal pour l'utilisateur. La coquille rigide et solide du casqu...
Fournisseur: UVEX
Description: These ventilated helmets provide protection even in extremely low temperatures (down to −30 °C). They also provide protection against splashes of molt...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 75
no targeter for Bottom