Semelle intérieure, ESD-PRO, pour femme
: ELTEN
Semelle intérieure antistatique, anatomique et antibactérienne.
- Structure alvéolée de la mousse de polyuréthane pour une excellente absorption de l'humidité
- Absorbant au charbon actif réduit les odeurs
- Matériaux hypoallergéniques améliorent le confort du pied
Convient aux chaussures pour femme Elten. Adapté aux chaussures de sécurité antistatiques (résistance électrique de 105 à 107 ohms).
Couleur: Noir
- SeqDésignationPointureCouleurCdt
- 114-7559204056/3501Insoles, ESD-Pro, full-length, for ladies35noir1 PAIR1 * 1 PAIRE4,90 €
Specifications
Environmentally Preferable - 114-7560204056/3602Insoles, ESD-Pro, full-length, for ladies36noir1 PAIR1 * 1 PAIRE4,90 €
Specifications
Environmentally Preferable - 114-7561204056/3703Insoles, ESD-Pro, full-length, for ladies37noir1 PAIR1 * 1 PAIRE4,90 €
Specifications
Environmentally Preferable - 114-7562204056/3804Insoles, ESD-Pro, full-length, for ladies38noir1 PAIR1 * 1 PAIRE4,90 €
Specifications
Environmentally Preferable - 114-7563204056/3905Insoles, ESD-Pro, full-length, for ladies39noir1 PAIR1 * 1 PAIRE4,90 €
Specifications
Environmentally Preferable - 114-7564204056/4006Insoles, ESD-Pro, full-length, for ladies40noir1 PAIR1 * 1 PAIRE4,90 €
Specifications
Environmentally Preferable - 114-7565204056/4107Insoles, ESD-Pro, full-length, for ladies41noir1 PAIR1 * 1 PAIRE4,90 €
Specifications
Environmentally Preferable - 114-7566204056/4208Insoles, ESD-Pro, full-length, for ladies42noir1 PAIR1 * 1 PAIRE4,90 €
Specifications
Environmentally Preferable