Imprimer
Votre recherche pour: Photomètres de flamme
11  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (JENW83055-05)
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Automatic gas shutoff feature ensures operator safety.
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Numéro de catalogue: (JENW500731)
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Les PFP7 sont des photomètres à flamme et basse température conçus pour les déterminations de routine de sodium et potassium de routine dans l'enseign...
UOM: 1 * 1 Pce
Bloqué
Fournisseur: PerkinElmer
Description: Supplies, T2100
Fournisseur: Agilent
Description: Photomètre de flamme
Fournisseur: VARIAN
Description: The Mark 7 atomisation system handles complex matrices and achieves precise results quickly.
Fournisseur: Agilent
Description: Photomètre de flamme
Fournisseur: VARIAN
Description: The operating supplies set includes two 500 ml constant pressure bottle, a diluent bottle (1 L), a three-way SIPS tee piece assembly for SIPS-20, six ...
Numéro de catalogue: (VARI110351790)
Fournisseur: VARIAN
Description: Photomètre de flamme
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Description: Flame photometers designed for both sodium and potassium to be calibrated, measured and displayed simultaneously. The analytical performance is improv...
Numéro de catalogue: (SHEW47542500)
Fournisseur: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Description: Designed to measure up to four elements: Sodium (Na), potassium (K) and calcium (Ca) using air/propane flame.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Description: Le photomètre de flamme monocanal est conçu pour l'analyse de cinq éléments (Na, K, Li, Ca et Ba). Conception ergonomique avec chargement par l'avant,...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom