Imprimer
Votre recherche pour: Mixeurs pour laboratoires
4  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: WARING BLENDOR
Description: Dispositifs fiables équipés de moteurs puissants. Pour un mélange, une dispersion et une émulsification efficaces. Leurs têtes de coupe spéciales et l...
Fournisseur: WARING BLENDOR
Description: The CB15 series blenders are designed specifically for processing large quantities of free flowing material with a high liquid content. This range of ...
Numéro de catalogue: (GERB7610)
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Solubility index mixer is used for determining the solubility of milk, cream and whey powder.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (WARICAC139)
Fournisseur: WARING BLENDOR
Description: The CAC139 is the clear copolyester 1,36 L blender container from Waring with the blade assembly included. These containers are designed for the TORQ ...
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom