Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (6)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Standards de chlorure
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Trier par:
Numéro de catalogue: (1.19897.0500)
Fournisseur:  Merck
Description:   Chlorures 1.000 mg/l dans l'eau (Sodium chlorures) (de NaCl) Certipur®
UOM:  1 * 500 ml
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   (Cl dans H₂O)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Chloride 1000 mg/l in water étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   (Cl dans H₂O)
UOM:  1 * 100 ml
Fournisseur:  Alfa Aesar
Description:   Chloride, Ion chromatography standard solution, Specpure|r, Cl|- 1000 mg/l 1 * 100 ml
Numéro de catalogue: (HACH18349)
Fournisseur:  Hach
Description:   For accuracy checks in chloride determinations. Also suitable for standardizing conductivity apparatus.
UOM:  1 * 500 ml
Fournisseur:  ACSD
Description:   Chlorures 1.000 mg/l dans l'eau (Sodium chlorures) étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Fournisseur:  Thermo Orion
Description:   SOLUTION ETALON CHLORURES 0,1M NACL 1 * 475 ml
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 8