Imprimer
Votre recherche pour: Standards de nitrite
12  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (72586-100ML)
Fournisseur: Merck
Description: Sodium nitrite in water, 0,1 M NO2-
UOM: 1 * 100 mL
Numéro de catalogue: (1.19899.0500)
Fournisseur: Merck
Description: Nitrite standard solution, Certipur®, 1000 (mg/l)
UOM: 1 * 500 mL
MSMD
Fournisseur: Merck
Description: Solution-étalon nitrate, 0,200 mg/L NO₂-N, Supelco®, Contenu: NaNO₂ in H₂O, Pour les kits de test: 1.14547; 1.14776
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Étalon de nitrite (dans N) en solution aqueuse pour chromatographie ionique , 1000 mg/l, VWR®, Contenu: NaNO₂ dans H₂O, Applications: Étalons chromatographie ionique
MSMD Certificats Promotion
Numéro de catalogue: (458092J)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: NaNO₂ dans H₂O
UOM: 1 * 100 mL
MSMD Certificats
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Étalon de nitrite en solution, 1000 mg/l, VWR®, Contenu: NaNO₂ dans H₂O, Applications: Étalons chromatographie ionique
MSMD Certificats Promotion
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Étalon de nitrite, Specpure®, 1000 mg/l
Fournisseur: ACSD
Description: Étalon de nitrite-azote, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Fournisseur: ACSD
Description: Étalon de nitrite, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Fournisseur: Bernd Kraft
Description: Nitrite standard, 1000 mg, Matrice: H₂O, Contenu: NaNO₂ in H₂O, Applications: Étalons pour la chromatographie, Étalons chromatographie ionique
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Description: This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using other...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom